Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre à distance à signal radio Traceable™
Code produit. 11719755 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11719755
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Récepteur ; un module de capteur avec sonde interne et sonde externe en plastique avec câble de 10 pi (3 m) et deux piles AA et AAA chacune. Support amovible, support mural et bande Velcro.
Le thermomètre à distance surveille la température d’une distance de 65 à 100 pieds sans fils ni câbles
Le thermomètre à distance surveille la température d’une distance de 65 à 100 pieds sans fils ni câbles. Le thermomètre à distance à signal radio Fisher Scientific™ Traceable™ possède un module de capteur pouvant être monté à l’extérieur ou à l’intérieur d’une hotte, d’un incubateur, d’un réfrigérateur ou d’autres installations de stockage. Les données sont transmises sur une fréquence radio de 433 MHz vers une unité principale placée sur un bureau ou un banc d’essai de laboratoire.
L’unité de réception et le module sont logés dans un boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à impact élevé.
Récepteur
  • Alimentation à pile
  • Reçoit et affiche simultanément les données provenant de trois modules de capteurs à distance différents
  • L’indicateur de tendance indique des changements de température en hausse ou en baisse, l’affichage minimum et maximum pour la surveillance à court ou à long terme : l’alarme retentit lorsque la température dépasse ou est inférieure aux points de consigne maximum ou minimum
  • Points de consigne d’alarme réglables par incréments de 1°
  • Plages de températures sélectionnables à l’aide d’un interrupteur disponibles : -50° à +70°C et -58 à +158°F
  • Résolution, 0,1° ; Précision, ± 1,5°C (± 2,7°F)
  • Dimensions : 0,62 × 4,25 × 4,5 po (1,6 × 10,8 × 11,4) (L x l x H)
  • Poids : 6 oz (170 g)
  • Les grands chiffres de 1,12 po de haut (3 cm) peuvent être lus de jusqu’à 25 pi.
Module de capteur à distance
  • Résistance aux éclaboussures
  • Livré complet avec capteur interne et sonde de capteur externe submersible en plastique, 0,18 po × 0,87 po (0,5 × 2,2 cm) (diamètre x longueur), avec câble de 10 pi (3 m)
  • Mesure la température ambiante à l’aide d’un capteur interne ou affiche une sonde de capteur externe branchée sur le côté du module pour surveiller les températures du gaz, du liquide ou des semi-solides
  • Sélectionner le canal de transmission à l’aide d’un interrupteur à trois positions sur l’unité
  • Les données sont transmises au récepteur à distance toutes les 30 secondes et s’affichent sur l’écran LCD du module de capteur de 0,37 po de haut
  • Dimensions : 0,75 × 2,33 × 3,5 po (1,9 × 5,9 × 8,9) (L x l x H)
  • Poids : 3 oz (85 g)
Informations sur la commande
Peut également être utilisé avec une sonde à encroissage de flacons (15-077-53) ou une sonde en acier inox (15-077-52), disponible séparément. Modules de capteur supplémentaires disponibles (15-077-51)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 4,5 x 4,25 x 0,62 in. (11,4 x 10,8 x 1,5cm)
Hauteur (impériale) 0,62 in
Hauteur (métrique) 1,5cm
Comprend Récepteur ; un module de capteur avec sonde interne et sonde externe en plastique avec câble de 10 pi (3 m) et deux piles AA et AAA chacune. Support amovible, support mural et bande Velcro.
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (métrique) 114 mm
Longueur (métrique) du câble 304,8cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 3 oz
Poids (métrique) 80 g
Largeur (impériale) 4,25 in
Longueur (impériale) 4,5 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Précision ±1°C
Largeur (métrique) 10,8 cm