Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / humidimètre Traceable™
Code produit. 11789825 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0°C à 50°C
Code produit. 11789825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Sonde de 0,66 po de diamètre x 8 po de long (1,7 x 15,9 cm), câble de 40 po (101,6 cm) et pile alcaline de 9 V
Affiche simultanément l’humidité, le point de rosée et la température
Affiche simultanément l’humidité, le point de rosée et la température. Le thermomètre / humidimètre Traceable™ Fisher Scientific™ est idéal pour une utilisation dans les salles blanches, les installations de transformation des aliments, les laboratoires et d’autres zones sensibles à l’humidité.
  • La sortie série RS-232 permet la connexion à un ordinateur pour télécharger les résultats du journal de données pour une surveillance constante
  • Le journal de données peut contenir 1000 lectures manuellement ou automatiquement à une fréquence définie entre 1 et 3600 secondes (vendu séparément)
  • Plage de températures, 0° à 50°C (32° à 122°F), avec une résolution de 0,01° et une précision de ±1°C
  • Plage d’humidité relative, 10 à 95 % HR, avec une résolution de 0,01 % et une précision de ±3 %
  • La mémoire conserve les lectures maximum, minimum et moyenne
  • Le bouton HOLD fige l’affichage pour une lecture ultérieure
  • Le grand écran (1,37 po de hauteur) indique simultanément la température et l’humidité
Informations sur la commande
Mesure 1,25 x 3 x 7 po (3,2 x 7,6 x 17,8 cm) (l x L x h) ; pèse 9,5 oz. (269 g)
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 10 à 95 %
Résolution 0,0001
Précision ± 3 %
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Précision de la température plusmn; 1°C
Type d’affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Mémoire Lectures minimum / maximum
Plage de températures (impériale) 32° à 122°F
Résolution de la température 0,01°F
Dimensions (L x l x H) 3 x 1,25 x 7 po. (7,6 x 3,2 x 17,8 cm)
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (impériale) du câble 40 po
Longueur (impériale) de sonde 8 in
Longueur (métrique) 7,6cm
Longueur (métrique) du câble 101,6cm
Longueur (métrique) de sonde 20,32cm
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 3,2cm
Hauteur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 17,8cm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,66 in
Diamètre (métrique) de la sonde 1,67cm
Poids (impériale) 9,5 oz.
Poids (métrique) 0,269kg
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les salles blanches, les installations de transformation des aliments, les laboratoires scientifiques et autres zones sensibles à l’humidité
Comprend Sonde de 0,66 po de diamètre et 8 po de long, câble de 40 po et pile alcaline de 9 V
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST