Learn More
Fisherbrand™ Minuteur avec alarme à trois canaux numérique Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
9 h 59 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Pile AA deux ans, boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques
Le minuteur avec alarme à trois canaux Fisher Scientific™ Traceable™ offre une capacité de minuterie de 10 heures avec une résolution d’une seconde.
- Capacité du chronométrage : 10 heures
- Précision : 0,001%
- Compte à rebours, alarme distincte et indicateur d’affichage par canal
- Les alarmes sonnent pendant 60 secondes ou peuvent être désactivées manuellement
- Affichage : LCD de 0,25 po de hauteur
- Dimensions : 3,5 x 7,6 x 7,6 cm (L x l x H) (1,4 x 3 x 3 po)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur portatif / de paillasse |
| Plage de durée | 9 h 59 min 59 s |
| Alarms | 1 min. |
| Précision | 0,001% |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Nbre de canaux | 3 |
| Type de batterie | AA |
| Hauteur (impériale) de l’écran | 0,25 in |
| Hauteur (métrique) de l’écran | 0,63cm |
| Afficher plus |