Learn More
Fisherbrand™ Minuteur étanche Traceable™
Code produit. 11729805 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Affichage:
LED
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11729805
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Cordon, aimant, Velcro™ (pour fixer aux surfaces), pile à l’oxyde d’argent deux ans
Idéal pour les laboratoires humides, les zones de lavage, les usines et l’utilisation sur le terrain
Le minuteur étanche Fisher Scientific™ Traceable™ est idéal pour les laboratoires humides, les zones de lavage, les plantes et l’utilisation sur le terrain.
  • Durées de 99 minutes, 59 secondes à zéro avec une résolution d’une seconde
  • Précision : 0,01%
  • Étanche aux éclaboussures
  • Lorsque la valeur zéro est atteinte, une LED rouge vif clignote sous forme de signe visuel
  • L’alarme sonore retentit pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle soit désactivée manuellement
  • L’unité offre également des temporisations infinies
Order Info
Dimensions : Dia. ext. de 0,5 x 3 po (1,3 x 7,6 cm) ; Poids : 42,5g (1,50 oz)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Specifications
Type de produit Minuteur résistant à l’eau
Précision 0,01%
Résolution 1 s
Affichage LED
Type de batterie Oxyde d’argent
Diamètre (impériale) interne 3 po
Diamètre (métrique) interne 7,62cm
Poids (impériale) 1,5 oz.
Poids (métrique) 42,52 g
Comprend Cordon, aimant, Velcro™ (pour fixer aux surfaces), batterie
Certifications/Conformité NIST