Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimension du tube:
9 à 13 mm, 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
de 20 à 25 mm
de 9 à 13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Ensemble de divers inserts en mousse
- Comprend des inserts en mousse pour les éléments suivants : Support de tube 9 à 13 mm, support de tube 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
Specifications
Specifications
| Dimension du tube | 9 à 13 mm, 14 à 19 mm, 20 à 29 mm |
| Type de produit | Kit d’inserts en mousse |
| Matériau | Mousse |
| Diamètre (métrique) | de 14 à 19 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Support de tubes de 9 à 13 mm, support de tubes de 14 à 19 mm, 20 à 29 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction