Learn More
Fisherbrand™ Tête de mélangeur à vortex
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs vortex
Conditionnement:
1 pièce
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
- La tête en caoutchouc (76 mm) 02-215-382 est utilisée avec la protection de tête de 76 mm 02-215-383 pour mélanger les béchers, les flacons et les objets de forme spéciale
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
- La tête en caoutchouc (76 mm) 02-215-382 est utilisée avec la protection de tête de 76 mm 02-215-383 pour mélanger les béchers, les flacons et les objets de forme spéciale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tête |
| Diamètre (métrique) | 76 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs vortex |