Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Plaques en verre pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Code produit. 11957425 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Verre blanc
Verre entaillé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11957425
Marque: Fisherbrand™ S1S45G
Plaques en verre pour systèmes de séquençage de l’ADN pour le modèle FB-SEQ-2045 dont la production a été arrêtée
Pour une utilisation avec le modèle arrêté FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de coulage de gel de séquençage
Hauteur (métrique) 0,32 cm
Longueur (métrique) 45 cm
Type de produit Verre blanc
Épaisseur (métrique) des dents 4,57 mm
Largeur (métrique) 20 cm