Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Plaques en verre pour le modèle FB-SEQ-3545
Plaques en verre pour systèmes de séquençage de l’ADN pour modèle FB-SEQ-3545
39.35€ - 73.70€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de coulage de gel de séquençage
Longueur (métrique) 45 cm
Épaisseur (métrique) des dents 4,5 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
11907515
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Verre blanc
39.35€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
11917515
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Verre entaillé
73.70€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
Plaques en verre pour cuve de séquence
• Plaque pleine
Spécification
Spécification
Systèmes de coulage de gel de séquençage
45 cm
4,5 mm