Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre pour système d’électrophorèse verticale FB-VE16-1
Code produit. 11953045 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Plaque en verre blanche
Plaque en verre entaillée
Plaque en verre excenté
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11953045
Marque: Fisherbrand™ P114R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous pouvez choisir parmi différents styles de plaques en verre.
Plaque pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 16 x 14cm
• Les plaques à encoches peuvent être remplacées par des plaques courtes moins fragiles
• Les séparateurs sont alors
• Plaque en verre
• Accessoires obligatoires des tablettes mousse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P1-CST
Type Plaque en verre entaillée
Matériau Verre
Épaisseur (impériale) 0,12 po
Épaisseur (métrique) 0,3 cm
Longueur (métrique) 16 cm
Largeur (métrique) 14 cm
Hauteur (impériale) 0,12 po
Hauteur (métrique) 0,32 cm