Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’hybridation
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
3,93 po
5,90 in
11,81 in
Diamètre (impériale) interne:
1,37 in
1,37 po
2,75 in
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
S’adapte aux rôtisseries pour incubateurs à hybridation FisherBiotech™ et à la plupart des rôtisseries qui acceptent des tubes de diamètre standard de 35 ou 70 mm.
Tube à hybridation
• Tube à hybridation verre borosilicaté, bouchon polypropylène, joint silicone
• φ ext. 40 x 150mm
• Tube à hybridation verre borosilicaté, bouchon polypropylène, joint silicone
• φ ext. 40 x 150mm
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylene |
| Diamètre (impériale) interne | 1,37 po |
| Diamètre (métrique) interne | 35 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rôtisseries pour incubateurs à hybridation FisherBiotech |
| Longueur (impériale) | 5,90 in |
| Type de bouchon | With Cap |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube d’hybridation |