Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
15.00€
Spécification
Type de produit | Feuille d’étiquettes à points |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 1 000/rouleau |
Diamètre (impériale) | 0,37 in |
Diamètre (métrique) | 9,55 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17887211
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17817221
|
Fisherbrand™
|
Vert |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17897211
|
Fisherbrand™
|
Marron |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17807221
|
Fisherbrand™
|
Or |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17827221
|
Fisherbrand™
|
Lavande |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17837221
|
Fisherbrand™
|
Orange |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17847221
|
Fisherbrand™
|
Rose |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17857221
|
Fisherbrand™
|
Violet |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17877221
|
Fisherbrand™
|
Argent |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17887221
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17867221
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Spécification
Feuille d’étiquettes à points | |
1 000/rouleau | |
9,55 mm |
Non stérile | |
0,37 in |