Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en PP à 384 puits ShallowWell
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4511163 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique) du puits:
58 μl
120 μl
À utiliser avec (application):
Essais de luminescence
Stockage ou dosages colorimétriques
Études de fluorescence
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 13565450
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications de faible volume
Disposent d’une conception à paroi partagée qui augmente le volume des puits
  • Compatibles avec l’automatisation, conformes à la norme ANSI
  • Surface à faible liaison résistante aux produits chimiques
  • Plaques en PP naturel pour le stockage ou les dosages colorimétriques
  • Plaques blanches pour les tests de luminescence, y compris les tests de proximité par scintillation (SPA)
  • Plaques noires pour les tests de fluorescence
  • Puits à fond rond, pour une récupération optimale des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Plage de volume utile : 2 à 35 μl/puits
Informations sur la commande
Les couvercles ne sont pas inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
Format Étalon
Array 16 x 24
Couleur Blanc
Matériau En PP
Volume (métrique) du puits 120 μl
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Stockage ou dosages colorimétriques