Learn More
Fisherbrand™ Plaques à 96 puits
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Produits certifiés
Sans certification
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
40 pièces
50 pièces
Description
Pour les EIA et autres applications
Plaque Immunologie polystyrène 96 puits
• Traitement High Binding. Certifié
• Certifié
• Traitement High Binding. Certifié
• Certifié
Informations sur la commande
Les microplaques non stériles sont conditionnées en vrac par boîtes de 50 plaques. Les microplaques stériles sont emballées individuellement avec des couvercles dans des boîtes de 40 plaques.
Certifications
La référence 21-377-203 est fournie avec un certificat attestant de sa capacité de liaison élevée.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans certification |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | High Binding |
| Couleur | Clear |
| Type de produit | 96-well Assay Microplate |
| Matériau | Polystyrene |
| Volume (métrique) du puits | 450 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |