Learn More
Fisherbrand™ Macro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE
Code produit. 15286013 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,35 mL
350 μl
1,5 ml
1750 μl
3,5 ml
3000 μl
Matériau:
Quartz
Quartz optique
Silice cristalline
Verre optique
Verre optique spécial
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
10 mm
Quantité:
2/paquet, 8 paquet/carton
2/sachet, 4 sachets/boîte
2/sachet, 8 sachets/boîte
4/paquet, 4 paquets/carton
4/paquet, 8 paquets/carton
4/sachet, 8 sachets/boîte
Ea., 8 Ea./Cs.
Unité, 2 unités/carton
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
Code produit. 15286013
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
PTFE lid
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
  • Disponible avec une grande variété de matériaux de fenêtre pour une large gamme de tests
  • Disponibles en quatre matériaux, par ex. quartz, quartz optique, verre optique spécial et verre optique
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
  • Parois en verre pour des travaux courants dans la région ultraviolette et visible
Spécification
Type Macro cellule d’absorption
Capacité (métrique) 3,5 ml
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 10 mm
Quantité 2/sachet, 8 sachets/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12,5 mm
À utiliser avec (application) Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges
Forme Rectangulaires