Learn More
Fisherbrand™ Semi-micro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE
Code produit. 15246033 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Quantité:
2/boîte, 8 sachets/boîte
4/boîte, 8 sachets/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Code produit. 15246033
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
PTFE lid
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
  • Réduisez l’utilisation de réactifs avec des cellules semi-micro
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Type Semi-micro cellule d’absorption
Description Épaisseur de fond : 9mm
Capacité (métrique) 1000 μl
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 4mm
Quantité 4/boîte, 8 sachets/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12,5 mm
À utiliser avec (application) Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges
Forme Rectangulaires