Learn More
Fisherbrand™ Papier aluminium
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
25 pieds
200 pieds
500 pieds
Épaisseur:
18 µm
24 µm
Largeur (métrique):
30 cm
31 cm
46 cm
Longueur (métrique):
150 m
60 m
7,6 m
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Applications | Scellage, pesée et transfert d’échantillons |
| Longueur (impériale) | 25 pieds |
| Type de produit | Feuille |
| Largeur (impériale) | 18 in |
| Largeur (métrique) | 46 cm |
| Longueur (métrique) | 7,6 m |
| Matériau | Aluminium |
| Épaisseur | 24 µm |