Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD ambré
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
Description
Includes
Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
- En PE haute densité ambré
- Large col facilitant la récupération des échantillons de prélèvement et turbulence réduite au remplissage
Les récipients en PEHD Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
Compliance
Pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière)†
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 oz, 60 ml |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2 oz |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | PEHD |
| Couleur de bouchon | Ambré |
| Finition de col | 28 mm |
| Certifications/Conformité | CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |