Learn More
Fisherbrand™ Pots droits ambrés
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
24 pièces
Description
Ideal for UV sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Straight Sided Round Bottle with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap are for general use.
Jarre basse à col large
• Verre clair ou ambré
• Bords droits pour une récupération totale de l'échantillon
• Idéal pour l'échantillonnage de matériel sec à semi-sec type sol, poudre
• Bouchon en polypropylène PP blanc avec joint polyvinyl ou polyéthylène gainé PTFE
• Jarre basse en verre ambré
• Protection des échantillons photosensibles
• En verre sodocalcique Wheaton-900™ conforme III Standard
• Jarre avec joint PE/PTFE
• Verre clair ou ambré
• Bords droits pour une récupération totale de l'échantillon
• Idéal pour l'échantillonnage de matériel sec à semi-sec type sol, poudre
• Bouchon en polypropylène PP blanc avec joint polyvinyl ou polyéthylène gainé PTFE
• Jarre basse en verre ambré
• Protection des échantillons photosensibles
• En verre sodocalcique Wheaton-900™ conforme III Standard
• Jarre avec joint PE/PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Capacité (impériale) | 200 ml (4 oz) |
| Couleur | Ambré |
| Comprend | Cuve et bouchon |
| Matériau | Verre sodocalcique, Glass |
| Quantité | 24/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Type de produit | Straight Sided Round Bottle |
| Afficher plus |