Learn More
Bio Plas™ Système d’inoculation Astral™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Anse d’inoculation
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Autoclavable handle with every case
Système d’inoculation jetable économique conçu pour la sécurité et une stérilité fiable
Étalonnés en suivant la procédure spectrophotométrique d’étalonnage au colorant bleu d’Evans et la méthode gravimétrique
- Certifiés exempts d’ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
- Les anses, aiguilles et Clone-Piks Astral sont conditionnés sans électricité statique dans des chambres tubulaires individuelles qui sont ensuite hermétiquement scellées avec une pellicule d’aluminium
- Une housse de protection est appliquée dessus par thermorétraction avant la stérilisation par irradiation
- S’utilise individuellement, ou pour les procédures quantitatives telles que le prélèvement, les analyses d’urine, ou les dilutions en série
Utilisation :
- Perforez la pellicule d’aluminium avec la poignée, en poussant vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’attache à la anse, l’aiguille ou le Clone-Pik
- Retirez la poignée ; le dispositif d’inoculation est prêt pour de nombreuses applications
Informations sur la commande
10 racks fournis de 96 par boîtier
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Volume | 1μL |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Jaune |
| Type de produit | Anse d’inoculation |
| À utiliser avec (équipement) | Système à dispositif d’inoculation Astral™ |
| Comprend | Poignée autoclavable |
| Type d’emballage | Portoir |