Learn More
Fisherbrand™ Sachets stériles avec bouchon à fil rond
Code produit. 11964405 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 3 in
7 x 3 po
9 x 4,5 po
9 x 4,5 po
9 x 5,5 in
12 x 4,5 po
Épaisseur (impériale):
2,50 mil
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacité (impériale):
2 oz
4 oz
18 oz
24 oz.
27 oz
Couleur:
Imprimé
Transparent
Transparent avec bloc blanc
Transparents
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11964405
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d’analyse
Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d’analyse
  • Sûr
  • Sans contaminants
  • Souple
Tekniske data
Capacité (impériale) 27 oz
Capacité (métrique) 800 mL
Type de bouchon Fil rond
Couleur Transparents
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 12 x 4,5 po
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 11,4 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.