Learn More
Fisherbrand™ Sachets stériles avec bouchon à fil rond
Code produit. p-32347 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 3 in
7 x 3 po
9 x 4,5 po
9 x 4,5 po
9 x 5,5 in
12 x 4,5 po
Épaisseur (impériale):
2,50 mil
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacité (impériale):
2 oz
4 oz
18 oz
24 oz.
27 oz
Couleur:
Imprimé
Transparent
Transparent avec bloc blanc
Transparents
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11924385
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d’analyse
Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d’analyse
  • Sûr
  • Sans contaminants
  • Souple
Spécification
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 120 mL
Type de bouchon Fil rond
Couleur Transparents
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 3,50 mil
Dimensions (L x l) 7 x 3 po
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 17,8 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,6 cm