Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire blanches jetables en polypropylène, protection de base
Les blouses de laboratoire à usage unique offrent une protection économique, légère et respirante
Spécification
| Jetable | Oui |
|---|---|
| Matériau | PP |
| Type de bouchon | À clipser |
| Type de collier | Standard |
| Type de manchette | Knit |
Description
Single-use lab coats provide economical, lightweight and breathable protection
Grandes poches pouvant accueillir des stylos ou de petits instrumentsFabrication sans latex en PP non tissé
Niveau élevé de respirabilité
Existent aussi en bleu (n° de catalogue 17-100-889A à -895A)
Les manchettes en maille maintiennent les manches en place
Trois poches et cinq pressions
Col standard
Jetable
Poids du tissu : 48 g/m
10/sachet ; 30/boîte
10/sachet ; 30/boîte
Remarque : d’autres matières, couleurs et options sont disponibles. Découvrez les blouses de laboratoire en PP jetables Fisherbrand avec manches élastiques, conférant une protection de base, et les blouses de laboratoire en SMS jetables Fisherbrand, conférant une protection de base, dans un grand éventail de couleurs.
Spécification
| Oui | |
| À clipser | |
| Knit | |
| Oui |
| PP | |
| Standard | |
| 3 | |
| Blanc |