Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire jetables en polypropylène avec manchettes élastiques, protection de base
Blouse de laboratoire sans latex en PP non tissé
Spécification
| Couleur | Blanc |
|---|---|
| Matériau | PP |
| Type de bouchon | À clipser |
| Type de manchette | Élastique |
| Nbre de poches | 0 |
Description
Latex-free spunbond polypropylene construction lab ware
- Blouse de laboratoire à usage unique
- Col standard, sans poches
- 25 blouses de laboratoire/boîte
- Les poignets élastiques maintiennent les manches en place.
- Cinq boutons-pression pour une fermeture efficace
- Poids du tissu : 50 g/m2
- Blanc
Spécification
| Blanc | |
| À clipser | |
| 0 | |
| Oui |
| PP | |
| Élastique | |
| Standard |