Learn More
Bel Art™ Bagues en plomb en forme de C pour flacons
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diamètre (métrique) externe:
7.62 cm
8.89 cm
10.16 cm
11,43 cm
À utiliser avec (équipement):
Flacons 125 à 500 ml
Flacons 250 à 1000 ml
Flacons 500 à 2000 ml
Flacons de 1 000 à 4 000 ml
Poids (métrique):
230 g
450 g
680 g
900 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pas besoin de débrancher la tubulure
- Les anneaux en plomb sont recouverts d’un revêtement en vinyle Vikem pour protéger la verrerie
- Les anneaux sont suffisamment flexibles pour être écartés afin de s’adapter aux récipients plus larges
Spécification
Spécification
| Comprend | Ring Only |
| Type de produit | Accessoires |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Vert vif |
| Capacité | Flasks (125 to 500 mL) |
| Matériau | Plomb |
| Positions | 1 |
| Forme | Circulaire |
| Étagères | None |
| Empilables | Oui, si vide |
| Afficher plus |