Learn More
Fisherbrand™ Tamis cellulaires
Stériles et prêts à l’emploi pour la filtration des échantillons de cellules primaires et de cellules souches. Les tamis jetables sont universels et s’adaptent à la plupart des tubes coniques de 50 ml. Disponibles en trois tailles de mailles à code couleur.
123.00€
Spécification
Matériau en maille Nylon
Jetable Oui
Matériau PP
Type de produit Tamis cellulaire
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Mesh Size Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Mesh Size Prix Quantité et disponibilité  
11597522
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Blanc 70μm
123.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11517532
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Jaune 100μm
123.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11587522
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Bleu 40μm
123.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Isolez rapidement les cellules primaires pour suspensions à une seule cellule en utilisant des tamis cellulaires Fisherbrand™. Stériles et prêts à l’emploi pour la filtration des échantillons de cellules primaires et de cellules souches. Les tamis jetables acceptent la plupart des tubes coniques 50 ml. Disponibles en trois tailles de mailles à code couleur.
Isolent rapidement les cellules primaires
  • Solution alternative simple et rapide à la filtration sur gaze
  • Dissocient de façon fiable les amas de cellules ou les tissus primaires
  • Permettent d’obtenir systématiquement une suspension de cellules uniques uniforme
  • Idéaux pour la préparation de :
    • Suspension de cellules uniques de cellules souches et primaires (cellules sanguines, tissus et cellules cancéreuses)
    • Échantillons pour les cultures de cellules primaires et immunogènes
    • Préparation des stocks de congélation
    • Filtration des protéines agglutinantes produites dans le sérum d’inactivation
Fiables et faciles à utiliser
  • Maille en nylon solide avec pores à espacement régulier pour des résultats cohérents
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et non cytotoxiques pour garantir l’intégrité des échantillons
  • Disposent d’un rebord allongé facilitant la manipulation avec des pinces
  • Cadre en PP à code couleur avec languette améliorant la manipulation et l’identification
  • Conditionnement individuel, prêt à l’emploi et jetable
Spécification
Spécification
Nylon
PP
Stérile
Oui
Tamis cellulaire
Tous les tubes coniques de 50 ml