Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambré certifiées nettoyées
Code produit. p-2664149 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
250 ml
Taille du bouchon:
33-400 mm
45-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12548716
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées certifiées nettoyées Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
  • Col large, verre ambré
  • Nettoyés selon les directives de l’EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les métaux
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Certifications
Un certificat d’analyse est joint à chaque lot
Spécification
Capacité 2,02 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2,02 oz.
Procédure de nettoyage Directives EPA
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 39mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PTFE
Certifications/Conformité EPA
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon à col large
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 33-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis