Learn More
Fisherbrand™ Mini-lingettes de gaze
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7 x 14 po
Conditionnement:
200 pièces
Description
Les mini-lingettes Fisherbrand™ peuvent être utilisées sur des microscopes, des surfaces optiques, de la verrerie, des électrodes de pH. Chaque lingette est un tampon carré plié de 4 po (10,2 cm) qui se déplie à environ 7 x 14po.
- Certifié 100 % coton de qualité réactif
- Ne raye pas les surfaces métalliques
- Absorbe 6 fois son poids
- Taille : 7 x 14 po, plié à 4 po2
Informations sur la commande
Dimensions de la boîte : 4,5 x 4,5 x 8 po (L x I H) (11 x 11 x 20 cm).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mini lingettes étamine |
| Longueur (impériale) | 7 in. |
| Longueur (métrique) | 18 cm |
| Largeur (impériale) | 12 po |
| Largeur (métrique) | 36 cm |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 7 x 14 po |
| À utiliser avec (application) | À utiliser pour essuyer les cuvettes et les microscopes, nettoyer les caméras et sécher la verrerie délicate, les seringues, les pipettes et l’électrode de pH |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes, surfaces optiques, verrerie, électrodes indicatrices de pHf |
| Afficher plus |