Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons fixés, doublure de cône en PE Poly-Seal™
Code produit. 11563522 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
25 ml
30 ml
Hauteur (métrique):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Taille du bouchon:
13-425
15-425
15 / 425
18-400
20-400
22-400
24-400
Conditionnement:
144 pièces
72 pièces
Code produit. 11563522
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Avec revêtements de cône Poly-Seal en polyéthylène
Avec revêtements de cône en polyéthylène Poly-Seal de faible densité
  • Flacons à usage général
  • Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
  • Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
  • Conditionnés en plateaux compartimentés
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) PEBD
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 24 ml
À utiliser avec (application) À usage général
Volume (impérial) 6 dr.
Gamme de produits Poly-Seal
Volume (métrique) total 24 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 88 mm
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Type Flacon
Taille du bouchon 20-400