Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Avec joint en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
216.00€ - 244.00€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11583532
|
Fisherbrand™
|
23 mm | 24 ml | 85 mm |
216.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11553542
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 4 ml | 38 mm |
244.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Avec joint en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Les bouchons sont fixés.
- Flacons à usage général
- Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
- Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
- Conditionnés en plateaux compartimentés
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
Spécification
A | |
Transparent | |
Non stérile | |
Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles | |
Bouchon à vis | |
Flacon |
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Phénolique | |
ASTM, USP type I |