Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents avec bouchons en PE et en PTFE
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, d’épaulements incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- Le verre flint transparent est approprié lorsque la visibilité est importante mais la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Specifications
Specifications
| Capacité | 32 oz, 1000 ml |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 12/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | Mousse de PE / PTFE |
| Finition de col | 33-400 |
| Closure Included | Oui |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.