Learn More
Fisherbrand™ Flacons transparents à col large standard avec bouchons blancs revêtus de pâte de PP / vinyle
Flacon à usage général. Les flacons à col large standard transparents Fisherbrand™ avec bouchon blanc revêtu de pâte de PP / vinyle sont utilisés pour les applications pharmaceutiques, chimiques, environnementales et de conditionnement et stockage alimentaires.
61.70€ - 132.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | Pulp/Vinyl |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | dimClosureSize | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11744329
|
Fisherbrand™
02911731 |
120 ml | 24/boîte | ||||||
11754329
|
Fisherbrand™
02911916 |
250 ml | 24/boîte | ||||||
11774329
|
Fisherbrand™
02911919 |
960 mL | 12/boîte | ||||||
Description
Les flacons à col large standard transparents / flint possèdent une large ouverture qui les rend parfaits pour un usage général. Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire.
- Dotés d’une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
- Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
- Fabriqués en verre flint transparent
Spécification
Transparent | |
Blanc | |
Large | |
Standard Wide Mouth Bottle | |
PP |
Verre | |
Pulp/Vinyl | |
Rond | |
Poly/vinyle | |
À vis |