Learn More
Fisherbrand™ Pots droits transparents avec bouchons joint en PE et en PTFE
Code produit. 11734339 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
43-400
43-400 mm
53-400 mm
58-400
70-400
89-400
Quantité:
12/boîte
144/boîte
24/boîte
384/boîte
48/boîte
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
48 pièces
Code produit. 11734339
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuves polyvalentes transparentes pour une visibilité maximale du contenu. Les cuves droites transparentes Fisherbrand™ avec bouchon revêtu de PE avec face en PTFE sont disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz.
Les pots ronds, droits et transparents (flint) sont conçus sans épaulements pour une capacité de stockage et une visibilité des contenus maximales. Ces pots multifonctions sont très polyvalents. Nos pots droits sont disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz. Également disponibles en format haut/mince de 8 oz et 16  oz.
  • Conçus sans épaulement pour maximiser la capacité de stockage
  • Col large pour faciliter le remplissage
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur Transparent
Matériau Verre
Conditionnement 24 / boîte
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement Mousse de PE / PTFE
Finition de col 58-400
Bouche Large
Forme Bocal droit
Type de produit Cuve, droite
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400
Type de bouchon Vis