Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unités d’électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur de 2mm
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
16
1 prép., 1 marqueur
2 prép., 2 marqueurs
4 prép., 2 marqueur
8
Volume (métrique) d’échantillon:
20 μl
23 μl
27 μl
36 μl
50 μl
96 μl
180 μl
405 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximise le volume d’échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 8 échantillons et 12 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Mini unité d’électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 36 μl |