Learn More
Hellma Cylindrical Cells
Fit standard cell holders
Marque: Hellma 120-50-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cylindrical cells have a filler neck and tapered PTFE stopper (two necks and stoppers on 50 and 100mm lightpath cells).
- Uniform diameter of 22mm
- Available with Suprasil™ quartz or near-UV glass windows
Spécification
Suprasil | |
Suprasil quartz window; Two stopper | |
50 mm |