Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses
Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
73.50€ - 319.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12347279
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 75 mm | 4 mL |
73.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11517403
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm | 6 mL |
84.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11527403
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 100 mm | 10 mL |
105.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11537403
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 85 mm | 13 mL |
134.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11547403
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm | 15 mL |
151.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11557403
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm | 19 mL |
154.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11577403
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm | 23 mL |
198.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11587403
|
Fisherbrand™
|
18 mm | 150 mm | 28 mL |
163.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11597403
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 150 mm | 36 mL |
237.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11507413
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 150 mm | 55 mL |
319.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
- Des tailles de diamètre externe de 10 et 12 mm sont disponibles
- Emballés dans des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 125 ou 250 pour empêcher la contamination ou la casse
Spezifikation
Verre borosilicaté | |
Oui |