Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
25 mL
30 mL
36 ml
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Type d’étiquette:
Aucun
Pastille de marquage
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM E 438, type I, classe B |
| Capacité (métrique) | 36 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales |
| Type d’étiquette | Pastille de marquage |
| Conditionnement | Plateau |
| Diamètre du filetage | 18-415 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |