Learn More
Fisherbrand™ Cuves jetables
Code produit. 11924405 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
4,5 mL
Type:
Cellule semi-micro
Cuve standard
Cuvette
Matériau:
Méthacrylate
PMMA
PS
Polystyrène
Wavelength Range:
De 285 à 750 nm
De 340 à 750 nm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11924405
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Polystyrène ou méthacrylate
Les cuves jetables Fisherbrand™ sont disponibles en PS ou méthacrylate. Sélectionnez les cuves en polystyrène pour les dosages dans le champ spectral visible (340 à 750 nm) ; pour une précision dans toute la gamme UV/Vis (285 à 750 nm), choisissez les cuvettes fabriquées à partir d’une qualité supérieure de méthacrylate.
  • Cuves jetables de longueur d’acheminement de 10 mm conçues pour les dosages visibles et UV/Vis
  • Les cuves transparentes à quatre côtés sont idéales pour la fluorimétrie, la néphélométrie et la spectrophotométrie
  • Réduisez les volumes de dosage et économisez sur les réactifs en utilisant des cuves semi-micro d’une capacité de 1,5 ml
  • La flèche moulée indique le sens de la transmission sur les cuves standard et semi-micro—pour en garantir l’uniformité
  • Chaque boîte contient des cuves avec le même numéro d’impression de moule—ce qui garantit la précision entre les échantillons—l’écart-type est de <± 0,005 unités d’extinction entre les cuves
Informations sur la commande
Conditionnement de 100 cuves par plateau empilable ; Cinq plateaux par boîte. Dimensions extérieures : 0.47 x 0.47 x 1.77 po. (12 x 12 x 45 mm) (L x l x H)
Spécification
Type Cuvette
Description Transparente à quatre côtés
Jetable Oui
Capacité (métrique) 4,5 mL
Matériau PMMA
Longueur (métrique) 12mm
Quantité 500/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 285 à 750 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres, fluoromètres et néphélomètres
Largeur (métrique) 12 mm
À utiliser avec (application) Pour les essais dans le champ spectral visible, précision dans toute la gamme UV/Visible