Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
4 ml
6 ml
10 ml
11 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
Quantité:
125/plateau
250/plateau
500/plateau
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Description
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
- Fond rond
- Haut et bas lisses pour éviter les coupures
Informations sur la commande
Conditionnés en plateaux
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 ml |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre flint |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec | Specially annealed to reduce breakage along stress point |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Conditionnement | Tray |
| Quantité | 250/plateau |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Afficher plus |