Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses
Code produit. p-196610 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
4 ml
6 ml
10 ml
11 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
Quantité:
125/plateau
250/plateau
500/plateau
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 10022253
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
  • Fond rond
  • Haut et bas lisses pour éviter les coupures
Informations sur la commande
Conditionnés en plateaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) 50 mm
Matériau Verre flint
Jetable Oui
À utiliser avec Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement Plateau
Quantité 500/plateau
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 6 mm
Type de bouchon KIM-KAP
Type de produit Tube de culture jetable