Learn More
Fisherbrand™ Pipettes multicanaux à volume variable Elite™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Précision:
1 à 4,6%
1,5 à 5%
1.3 à 5 %
2,4 à 12%
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu’un support pour la main et l’index pour un confort maximal.
- Entièrement autoclavables - l’ensemble du pipeteur peut être autoclavé à la vapeur
- Forces extrêmement faibles exercées sur le piston - permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés
- Éjection des pointes souple—mécanisme à engrenages réduisant la force d’éjection jusqu’à 50 %
- Poignée confortable ergonomique et légère - prise en main confortable et fixation de pointe sans effort
- Adaptation optimale avec les pointes de pipettes SureOne - meilleures performances de pipetage
- Piston à soufflage optimisé - crée une poussée d’air 150 % plus forte que les pistons classiques pour la distribution de micro-gouttes
Spécification
Spécification
| Précision | 2,4 à 12% |
| Pointes compatibles | SureOne™ pointes de pipetage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Pointe de pipette SureOne™ |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Elite |
| Type | Pipette à volume variable |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Incréments | 0,02 μl |
| Afficher plus |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.