Learn More
Fisherbrand™ Pinces à flacon Erlenmeyer pour unités à ultrasons
Fixez vos flacons Erlenmeyer en toute sécurité aux unités de nettoyage à ultrasons Fisherbrand™. Les pinces à flacon Erlenmeyer Fisherbrand™ sont fabriquées en acier inox résistant et durable pour plus de stabilité.
24.00€ - 43.00€
Spécification
Type | Pince à flacons |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Nettoyeur à ultrasons |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10136372
|
Fisherbrand™
|
Flacon Erlenmeyer de 250 ml |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10084622
|
Fisherbrand™
|
Flacon Erlenmeyer de 500 ml |
36.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10562963
|
Fisherbrand™
|
Flacon Erlenmeyer de 1000 ml |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10619474
|
Fisherbrand™
|
Flacon Erlenmeyer de 50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fixation sûre et sécurisée
- En acier inox résistant et durable
- Pour plus de stabilité
Spécification
Pince à flacons | |
Nettoyeur à ultrasons |