Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne
Code produit. 12942431 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 ml
5 mL
Type de filetage:
Externe
Interne
Matériau du bouchon:
PEHD
Polypropylène
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des flacons dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les flacons. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des flacons. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les flacons pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des flacons cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les flacons avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Code produit. 12942431
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des flacons dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les flacons. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des flacons. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les flacons pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des flacons cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les flacons avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Choix de flacons à filetage externe avec bouchons en PEHD pour les applications aseptiques, ou de flacons à filetage interne équipés de bouchons en PP avec joint en silicone pour une étanchéité garantie
  • Stériles ; Non autoclavables
  • Non cytotoxiques, apyrogènes
  • Grande zone d’écriture blanche
  • Graduations par incréments de 0.5 ml
  • Utilisation avec les inserts de couleur Fisherbrand pour faciliter l’identification des échantillons
À filetage externe
  • Fond de style conique
  • PEHD
  • À base autostable
À filetage interne
  • Avec joint en silicone
  • PP
  • À fond conique ou rond avec un pied en forme d’étoile
Flacons destinés exclusivement à la recherche ; Ne conviennent pas au diagnostic in vitro ou aux solutions administrées par voie parentérale.
Conviennent pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0,53 in
Diamètre (métrique) externe 13,5 mm
Matériau PP
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 1,2 ml
À utiliser avec (application) Pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide
Hauteur (impériale) 1,49 in
Nbre par carton 10
Nb par paquet 100/Bte
Modèle Conique
Type de filetage Externe
Matériau du bouchon PEHD
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 38 mm