Learn More
Fisherbrand™ Brosses à manche flexible
La rangée unique de poils souples accède facilement aux cols des flacons
21.67€ - 264.00€
Spécification
Type de produit | Brosse pour flacon |
---|---|
Bristle Type | Souple |
Matériau de la poignée | Plastique |
Handle Type | Flexibles |
Comprend | Anneau de suspension |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11839000
|
Fisherbrand™
|
17 in | 43,18 cm | Flacons de 1000 ml |
21.67€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15853668
|
Fisherbrand™
|
14 in | 35,56 cm | Flacons de 500 ml |
264.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conçu pour le nettoyage d’Erlenmeyers, de fioles de filtration, Kjeldahl, Nephelo, en forme de poire, à fond rond, à fond plat, de réaction et volumétriques.
- Le manche en plastique se plie pour permettre aux poils de s’adapter à la forme du récipient
- Le manche est doté d’un anneau de suspension
Spécification
Brosse pour flacon | |
Plastique | |
Anneau de suspension |
Souple | |
Flexibles | |
1 |