Learn More
Fisherbrand™ Cellules rectangulaires pour fluorescence : Macro cellules avec couvercles en PTFE, 4 parois transparentes
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
419.65€ - 550.45€
Spécification
Type | Macro cellule à fluorescence |
---|---|
Capacité (métrique) | 3000 μl |
Matériau | Quartz |
Matériau du bouchon | PTFE |
Largeur (métrique) intérieure | 10 mm |
Includes: PTFE lid or stopper
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15216043
|
Fisherbrand™
|
2/sachet, 8 sachets/boîte |
550.45€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15296053
|
Fisherbrand™
|
4/sachet, 4 sachets/boîte |
419.65€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
- La gamme de longueurs d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Macro cellule à fluorescence | |
Quartz | |
10 mm | |
De 200 à 2500 nm | |
Porte-cuve de spectrophotomètre standard | |
Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges |
3000 μl | |
PTFE | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rectangulaires |