Learn More
Fisherbrand™ Cellules rectangulaires pour fluorescence : Micro cellules avec couvercles en PTFE, 3 parois transparentes
Code produit. 15255973 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 μl
45 μl
100 μl
Longueur du trajet optique:
1,5 mm
3 mm
10 mm
Description:
Centre H : 15 mm
Centre H : 8,5mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15255973
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
PTFE lid or stopper
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
  • Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
  • La gamme de longueurs d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
  • Centre H : 8,5mm
Spécification
Type Micro cellule à fluorescence
Description Centre H : 15 mm
Capacité (métrique) 100 μl
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 2mm
Quantité Ea., 2 Ea./Cs.
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12.5 mm
À utiliser avec (application) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forme Rectangle