Learn More
Fisherbrand™ Cellules rectangulaires pour fluorescence : Micro cellules avec couvercles en PTFE, 3 parois transparentes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 μl
45 μl
100 μl
Longueur du trajet optique:
1,5 mm
3 mm
10 mm
Description:
Centre H : 15 mm
Centre H : 8,5mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
PTFE lid or stopper
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
- La gamme de longueurs d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
- Centre H : 8,5mm
Spécification
Spécification
| Type | Micro cellule à fluorescence |
| Description | Centre H : 15 mm |
| Capacité (métrique) | 100 μl |
| Matériau | Quartz |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 2mm |
| Quantité | Ea., 2 Ea./Cs. |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Afficher plus |