Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour gel avec barrière contre les aérosols
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 100 μl
20 μl
Conditionnement:
En rack
Description
- Pas de contamination par RNase ou DNase
- Couleur naturelle
- Pour une utilisation avec, sans s’y limiter : Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Longueur (impériale) | 2.7 in |
| Longueur (métrique) | 69 mm |
| À utiliser avec (application) | Contribue à minimiser la rétention de liquides |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Protection contre les aérosols |
| Conditionnement | En rack |
| Afficher plus |