Learn More
Fisherbrand™ Pointes à chargement de gel, 1 à 200 μL
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
BP
HR, 10 × 96
HRS, 10 × 96
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Longueur (impériale) | 2,75 in |
| Longueur (métrique) | 69 mm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase / RNase |
| À utiliser avec (application) | Pour le séquençage d’ADN ou le chargement de gels d’électrophorèse |
| Diamètre (métrique) externe | 0,58 mm |
| Format | Rack |
| Afficher plus |