Learn More
Fisherbrand™ 51 flacons à coque en verre expansible avec fermetures à bouchon
Straight-sided shell vials are ideal for dry contents.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.36800kg
Description
Les flacons à paroi droite sont parfaits pour les contenus secs.
- Flacons TITESEAL™
- Bouchons neutres
- Bouchons en plastique à fond ouvert, non fixés
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Informations sur la commande
Les flacons sans bouchon utilisent des bouchons en liège (vendus séparément)
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Conviennent au stockage de produits secs | |
TITESEAL™ | |
Plastique | |
51 mm | |
Flacon |
19 mm | |
Non stérile | |
7,4 ml | |
2 dr. | |
7,4 ml | |
Titeseal™ | |
ASTM E438 |