Learn More
Fisherbrand™ Batteries de rechange pour hygromètre
Code produit. 11735495 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de batterie:
357
392
AAA
Type de produit:
Pile bouton alcaline
Pile cylindrique
Tension:
1,5 V
1,5V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11735495
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec hygromètres
  • Livrées avec une pile bouton lithium et une pile alcaline “AAA”
  • Les exigences électriques sont 3 V, 1,5 V et 1,5 V respectivement
Spécification
Type de produit Pile bouton alcaline
Type de batterie 392
Matériau Alkaline
Type de cellule Button
À utiliser avec (équipement) Pour hygromètres
Tension 1,5V